Få mere at vide
Dimethylfumarat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771725 500 g Glasflaske 500g
10206760 25 g Glasflaske 25g
10591851 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222185000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-49-7
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00064438
InChI nøgle LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Synonym dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC navn dimethyl (E)-but-2-endioat
SMIL COC(=O)C=CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl fumarate
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 192°C to 193°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH=CHCO2CH3
Mængde 500 g
Beilstein 02, 741
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6g/L (20°C)
Formel vægt 144.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl fumarate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.