Få mere at vide
Dimethylfumarat, 99%
Artikelnummer. 11408593
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408593 250 g 250g
11324489 25 g 25g
11334489 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10402.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144,126 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Dimethylfumarat virker som en immunmodulator. Det bruges også i cycloadditionsreaktioner, der involverer ylider, benzener og aminosyrer. Det tilsættes til madkorn, tobak, læder og konservering. Tøj
Opløselighed
°°°∼ 12 mg/ml).
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med syrer. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-49-7
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.126
MDL nummer MFCD00064438
InChI nøgle LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Synonym dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC navn dimethyl (E)-but-2-endioat
SMIL COC(=O)C=CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl fumarate
Smeltepunkt 102 °C til 105 °C
Tæthed 1.37
Kogepunkt 192 °C til 193 °C
Mængde 250 g
Beilstein 774590
Merck Index 14,4287
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1,6 mg/ml ved 20 °C), methanol (30-36 mg/ml), ethanol (10 mg/ml ved 25 °C), DMSO (29 mg/ml ved 25 °C) og DMF (∽12 mg/ml).
Formel vægt 144.13
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl fumarate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl fumarate