Få mere at vide
Dimethylfluormalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369375
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369375 5 g 5g
11359375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16751.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 344-14-9 | C5H7FO4 | 150.105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-14-9
Molekylær formel C5H7FO4
Molekylvægt (g/mol) 150.105
MDL nummer MFCD00054680
InChI nøgle ZVXHZSXYHFBIEW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737111
IUPAC navn dimethyl-2-fluorpropandioat
SMIL COC(=O)C(C(=O)OC)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl fluoromalonate
Kogepunkt 111°C to 112°C (45 mmHg)
Brydningsindeks 1.4032
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1768414
Synonym dimethyl 2-fluoromalonate, dimethyl fluoromalonate, dimethylfluoromalonate, dimethyl2-fluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, dimethyl ester, pubchem2148, dimethyl fluoropropanedioate, acmc-20a3w7
Formel vægt 150.11
Procent renhed 97%