Få mere at vide
Dimethyl Disulfide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -85°C |
| Tæthed | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00008561 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Dimethyl disulfide, Methyl disulfide, Dimethyl disulfide |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.2 |
| Grad | Research |