Få mere at vide
Dimethyldisulfid, 99%
Artikelnummer. 11332207
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332207 1000 g 1kg
11322207 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09679.0B
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Dimethyldisulfid bruges som mellemprodukt såvel som fødevaretilsætningsstof i løg, hvidløg, ost, kød, supper, salte smagsstoffer og frugtsmag. Det bruges i olieraffinaderier som et sulfiderende middel. Det bruges til at erstatte 2-methylfuran-acrolein alfa til fremstilling af fødevarer. Det er involveret i fremstillingen af 4-(methylthio)phenol. Yderligere bruges det til at erstatte methylmercaptan som et jetbrændstofadditiv. Det finder anvendelse i kunstige smagsstoffer og en korrosionsinhibitor. Ud over dette tjener det som et effektivt jorddesinfektionsmiddel i landbruget.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyldisulfid bruges som mellemprodukt såvel som fødevaretilsætningsstof i løg, hvidløg, ost, kød, supper, salte smagsstoffer og frugtsmag. Det bruges i olieraffinaderier som et sulfiderende middel. Det bruges til at erstatte 2-methylfuran-acrolein alfa til fremstilling af fødevarer. Det er involveret i fremstillingen af 4-(methylthio)phenol. Yderligere bruges det til at erstatte methylmercaptan som et jetbrændstofadditiv. Det finder anvendelse i kunstige smagsstoffer og en korrosionsinhibitor. Ud over dette tjener det som et effektivt jorddesinfektionsmiddel i landbruget.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, alkohol, de fleste organiske opløsningsmidler og olier. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-92-0
Molekylær formel C2H6S2
Molekylvægt (g/mol) 94.19
MDL nummer MFCD00008561
InChI nøgle WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC navn (methyldisulfanyl)methan
SMIL CSSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl disulfide
Smeltepunkt -85 °C
Tæthed 1.046
Kogepunkt 108 °C til 109 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3S-SCH3
Brydningsindeks 1.5253
Mængde 1000 g
FN nummer UN2381
Beilstein 1730824
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, alkohol, de fleste organiske opløsningsmidler og olier. Let blandet med vand.
Formel vægt 94.2
Procent renhed 99%