Få mere at vide
Dimethyldisulfid, 99%
Artikelnummer. 11322207
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11322207 250 g 250g
11332207 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11322207 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09679.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Dimethyldisulfid bruges som mellemprodukt såvel som fødevaretilsætningsstof i løg, hvidløg, ost, kød, supper, salte smagsstoffer og frugtsmag. Det bruges i olieraffinaderier som et sulfiderende middel. Det bruges til at erstatte 2-methylfuran-acrolein alfa til fremstilling af fødevarer. Det er involveret i fremstillingen af 4-(methylthio)phenol. Yderligere bruges det til at erstatte methylmercaptan som et jetbrændstofadditiv. Det finder anvendelse i kunstige smagsstoffer og en korrosionsinhibitor. Ud over dette tjener det som et effektivt jorddesinfektionsmiddel i landbruget.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyldisulfid bruges som mellemprodukt såvel som fødevaretilsætningsstof i løg, hvidløg, ost, kød, supper, salte smagsstoffer og frugtsmag. Det bruges i olieraffinaderier som et sulfiderende middel. Det bruges til at erstatte 2-methylfuran-acrolein alfa til fremstilling af fødevarer. Det er involveret i fremstillingen af 4-(methylthio)phenol. Yderligere bruges det til at erstatte methylmercaptan som et jetbrændstofadditiv. Det finder anvendelse i kunstige smagsstoffer og en korrosionsinhibitor. Ud over dette tjener det som et effektivt jorddesinfektionsmiddel i landbruget.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, alkohol, de fleste organiske opløsningsmidler og olier. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 624-92-0
Molekylær formel C2H6S2
Molekylvægt (g/mol) 94.19
MDL nummer MFCD00008561
InChI nøgle WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC navn (methyldisulfanyl)methan
SMIL CSSC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethyl disulfide
Smeltepunkt -85 °C
Tæthed 1.046
Kogepunkt 108 °C til 109 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3S-SCH3
Brydningsindeks 1.5253
Mængde 250 g
FN nummer UN2381
Beilstein 1730824
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, alkohol, de fleste organiske opløsningsmidler og olier. Let blandet med vand.
Formel vægt 94.2
Procent renhed 99%