Få mere at vide
Dimethyl diselenide, 99%
Artikelnummer. 11384789
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 068119.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7101-31-7 | C2H6Se2 | 188.012 g/mol
Dimethyldiselenid er et kraftigt reagens, der bruges til identifikation af distoniske radikalkationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7101-31-7
Molekylær formel C2H6Se2
Molekylvægt (g/mol) 188.012
MDL nummer MFCD00008254
InChI nøgle VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl diselenide, dimethyldiselenide, methyl diselenide, diselenide, dimethyl, ch3se 2, methyldiselanyl methane, diselenobismethane, 1,2-dimethyldiselane, acmc-209ogy, methyl diselenide, 8ci
PubChem CID 23496
IUPAC navn (methyldiselanyl)methan
SMIL C[Se][Se]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl diselenide
Tæthed 1.987 g/mL
Kogepunkt 155°C to 157°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.6388
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 187.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske