Få mere at vide
Dimethyl(dioctyl)azanium Bromid, TRC
Artikelnummer. 30369716
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30369716 5 g
1 options
Artikelnummer. 30369716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4773155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl(dioctyl)azanium Bromide
CAS 3026-69-5
Molekylær formel C18 H40 N . Br
Mængde 5 g
Synonym 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctylammonium bromide (6CI,7CI), Dioctyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctylammonium Bromide, Dioctyldimethylammonium Bromide, N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium Bromide
InChI formel InChI=1S/C18H40N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
IUPAC navn dimethyl(dioctyl)azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 350.42
Formel vægt 349.2344