Få mere at vide
Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449059
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449059 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15449059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17284.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 109°C
Kemisk navn eller materiale Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane
CAS 13391-72-5
Mængde 5 g
Molekylær formel C6H15NSi
MDL nummer MFCD01318143
FN nummer UN2924
Beilstein 2203481
Synonym (Dimethylamino)dimethylvinylsilane; (Dimethylamino)vinyldimethylsilane
Formel vægt 129.28
Procent renhed 97%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.769