Få mere at vide
Dimethyl-d6 Trisulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-d6 Trisulfide |
| CAS | 58069-93-5 |
| Molekylær formel | C2D6S3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Di(methyl-d3) Trisulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])SSSC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.3 |