missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorthal-dimethyl-d6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 335.9397 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?