Få mere at vide
Dimethyl-d6 Sulfone, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-d6 Sulfone |
| CAS | 22230-82-6 |
| Molekylær formel | C2 D6 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methane-d3, sulfonylbis- (9 CI), (Methyl sulfone)-d6 (8 CI), ((Methyl-d3)sulfonyl)methane-d3, Dimethyl sulfone-d6, Perdeuterated dimethyl sulfone, Perdeuteromethyl sulfone |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | trideuterio(trideuteriomethylsulfonyl)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.17 |
| Formel vægt | 100.0465 g/mol |
| Vis mere |