Få mere at vide
Dimethyl-d6 sulfat, til NMR, 99+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10174140 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10174140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172910010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15199-43-6 | C2H6O4S | 132.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl-d6 sulfate
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99+ atom % D
Tæthed 1.3900g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Flammepunkt 83°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.385
Mængde 1 g
CAS 15199-43-6
Kogepunkt 60.0°C to 61.0°C (7.0mmHg)
Molekylær formel C2H6O4S
Lineær formel (CD3)2SO4
MDL nummer MFCD00044221
Synonym dimethyl sulfate-d6, di 2h3 methyl sulphate, dimethylsulfate-d6, methan-d3-ol, sulfate 2:1, dimethyl sulfate d6, bis 2h3 methyl sulfate, methyl sulfate-d6, bis trideuteriomethyl sulfate, bis 2 h? methyl sulfate, dimethyl sulfate-d6, 99 atom % d
InChI nøgle VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
SMIL COS(=O)(=O)OC
IUPAC navn bis(trideuteriomethyl)sulfat
Molekylvægt (g/mol) 132.163
PubChem CID 84832
Formel vægt 132.18
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl-d6 sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.