Få mere at vide
Dimethyl-d6-cyanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-d6-cyanamide |
| CAS | 72142-88-2 |
| Molekylær formel | C3D6N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N,N-dimethyl-d6 Cyanamide, Cyanodimethylamine-d6, Dimethyl-d6-aminocarbonitrile, N,N-Dimethyl-d6-cyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine-d6, N-Cyanodimethylamine-d6, NSC 7765-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | bis(trideuteriomethyl)cyanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.13 |
| Formel vægt | 76.0908 |