Få mere at vide
Dimethyl-d6 Chlorothiophosphate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Chlorothiophosphate-D6 |
| CAS | 19262-97-6 |
| Molekylær formel | C2 D6 Cl O2 P S |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6ClO2PS/c1-4-6(3,7)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Cl)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | chloro-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ5-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.597 |
| Formel vægt | 165.989 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |