Få mere at vide
Dimethyl-d6 Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-d6 Carbonate |
| CAS | 108481-44-3 |
| Molekylær formel | C3 D6 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | AK 100-d6, AK 100-d6 (carbonate), Methyl-d6 carbonate, NSC 9371-d6, Dimethyl Carbonate D6, Methan-d3-ol, 1,1'-carbonate, Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6CI), Dimethyl carbonate-d6, Di(methyl-d3) carbonate, Carbonic acid di(methyl-d3) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | bis(trideuteriomethyl) carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.11 |
| Formel vægt | 96.0694 |