Få mere at vide
Dimethyl-d6-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 53170-19-7 |
| Molekylær formel | C2 2H6 H N . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-N-(trideuteriomethyl)methanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.58 |
| Formel vægt | 87.0722 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |