Få mere at vide
Dimethyl D-tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392437 5 g 5g
11302447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13171-64-7 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13171-64-7
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00008445
InChI nøgle PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Synonym dimethyl d-tartrate, --dimethyl d-tartrate, dimethyl d---tartrate, dimethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dimethyl ester, 2s,3s, d---tartaric acid dimethyl ester, dl-dimethyl tartrate, dl-dimethyl tartarate, d--dimethyl d-tartrate, meso-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 21142
IUPAC navn dimethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl D-tartrate
Smeltepunkt 48°C to 56°C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 158°C (11 mmHg)
Flammepunkt >170°C (338°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1726254
Optisk rotation −21° (c=1 in Water)
Formel vægt 178.14
Procent renhed 99%