missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, TRC

Artikelnummer. 30384606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384606 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30384606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD477988250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Molekylær formel C7H10O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 158.15
Formel vægt 158.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.