missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate |
| CAS | 6914-71-2 |
| Molekylær formel | C7H10O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.0579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?