Få mere at vide
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30383742
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30383742 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30383742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4779882.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Molekylær formel C7H10O4
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 158.15
Formel vægt 158.0579