Få mere at vide
Dimethyl cyclopentane-1,3-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl cyclopentane-1,3-dicarboxylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-12-8(10)6-3-4-7(5-6)9(11)13-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 186.0892 |