Få mere at vide
Dimethyl-beta-cyclodextrin, methylerede beta-cyclodextriner, 96%
Artikelnummer. p-3757768 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10328230 1 g 1g
10045413 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235530010
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51166-71-3
Molekylær formel C56H98O35
Molekylvægt (g/mol) 1331.4
MDL nummer MFCD00011616
InChI nøgle QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMIL COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Smeltepunkt 298,0 °C til 310,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde (på tør basis) beregnet
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +163° (20 °C c=1, vand)
Specifik rotation +163.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >330 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: <10 g/l kogende vand, > 250 g/l methanol, kloroform, dmso, dmf og methylenchlorid (25 °C), < 50 g/l acetone (25 °C)
Formel vægt 1331.4
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.