Få mere at vide
Dimethyl-beta-cyclodextrin, methylerede beta-cyclodextriner, 96%
Artikelnummer. 10045413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10045413 5 g 5g
10328230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.00 DKK
    2604.65 DKK / 5g
    Spare 550.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51166-71-3
Molekylær formel C56H98O35
Molekylvægt (g/mol) 1331.4
MDL nummer MFCD00011616
InChI nøgle QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMIL COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Smeltepunkt 298,0 °C til 310,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde (på tør basis) beregnet
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand +163° (20 °C c=1, vand)
Specifik rotation +163.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >330 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: <10 g/l kogende vand, > 250 g/l methanol, kloroform, dmso, dmf og methylenchlorid (25 °C), < 50 g/l acetone (25 °C)
Formel vægt 1331.4
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver