Få mere at vide
Dimethylcyanodithioiminocarbonat, 95%
Artikelnummer. 11498873
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498873 25 g 25g
11408883 100 g 100g
11418883 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11043.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10191-60-3 | C4H6N2S2 | 146,226 g/mol
Dimethylcyanodithioiminocarbonat er blevet anvendt i syntesen af 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triaziner, methylsulfanylpyrimidiner, cyanoguanidiner og N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidin-5-carbonitriler. Det er også blevet brugt til syntese af methylsulfanylderivater af azoloaziner og azoloazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylcyanodithioiminocarbonat er blevet brugt i syntesen af 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triaziner, methylsulfanylpyrimidiner, cyanoguanidiner og N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidin-5-carbonitriler. Det er også blevet brugt til syntese af methylsulfanylderivater af azoloaziner og azoloazoler.
Opløselighed Lidt opløseligt i methanol
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-60-3
Molekylær formel C4H6N2S2
Molekylvægt (g/mol) 146.226
MDL nummer MFCD00009825
InChI nøgle IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate
PubChem CID 66289
IUPAC navn bis(methylsulfanyl)methylidencyanamid
SMIL CSC(=NC#N)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl cyanodithioiminocarbonate
Smeltepunkt 50 °C til 56 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Stank
Lineær formel NCN=C(SCH3)2
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 635998
Opløselighedsinformation Let opløselig i methanol.
Formel vægt 146.23
Procent renhed 95%