Få mere at vide
Dimethyl Cromoglicate, Mikromol™
Beskrivelse
Dimethyl Cromoglicate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Cromoglicate |
| CAS | 51471-26-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethyl Cromoglicate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H20 O11 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid] 2,2'-dimethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20O11/c1-31-24(29)20-9-14(27)22-16(5-3-7-18(22)35-20)33-11-13(26)12-34-17-6-4-8-19-23(17)15(28)10-21(36-19)25(30)32-2/h3-10,13,26H,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OC)cccc2O1 |
| IUPAC navn | methyl 5-[2-hydroxy-3-(2-methoxycarbonyl-4-oxochromen-5-yl)oxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate |
| Vis mere |