Få mere at vide
Dimethyl Cromoglicate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050259
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050259 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050259 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0039.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethyl Cromoglicate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Cromoglicate
CAS 51471-26-2
Analyt- eller komponentnavne Dimethyl Cromoglicate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H20 O11
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid] 2,2'-dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C25H20O11/c1-31-24(29)20-9-14(27)22-16(5-3-7-18(22)35-20)33-11-13(26)12-34-17-6-4-8-19-23(17)15(28)10-21(36-19)25(30)32-2/h3-10,13,26H,11-12H2,1-2H3
SMIL COC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OC)cccc2O1
IUPAC navn methyl 5-[2-hydroxy-3-(2-methoxycarbonyl-4-oxochromen-5-yl)oxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 496.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 496.1006 g/mol