Få mere at vide
Dimethylcis-1,2-cyclopropandicarboxylat, 97+%
Artikelnummer. 10617041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617041 5 g Glasflaske 5g
10195593 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255340050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 826-34-6 | C7H10O4 | 158,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 826-34-6
Molekylær formel C7H10O4
Molekylvægt (g/mol) 158.16
MDL nummer MFCD00062805
InChI nøgle JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
Synonym dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
PubChem CID 642979
IUPAC navn dimethyl (1S,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Smeltepunkt 34 °C til 38 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 112,0 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4445 til 1,4465
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alle organiske opløsningsmidler
Formel vægt 158.16
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /