Få mere at vide
Dimethylchlorothiophosphat (>85%), TRC
Artikelnummer. 30386350
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30386350 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30386350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47329050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl chlorothiophosphate
CAS 2524-03-0
Molekylær formel C2 H6 Cl O2 P S
Mængde 50 mg
Synonym Phosphorochloridothioic Acid O,O-Dimethyl Ester, Methyl Phosphorochloridothioate ((MeO)2ClPS) (6CI,7CI), Chlorodimethoxyphosphine Sulfide, Dimethoxy Thiophosphonyl Chloride, Dimethyl Chlorophosphorothioate, Dimethyl Thionophosphorochloridate, Dimethyl Thiophosphorochloridate, NSC 132984, O,O-Dimethyl Chlorophosphorothioate, O,O-Dimethyl Chlorothionophosphate, O,O-Dimethyl Chlorothiophosphate, O,O-Dimethyl Phosphorochloridothioate, O,O-Dimethyl Phosphorochlorothioate, O,O-Dimethyl Phosphorothionochloridate, O,O-Dimethyl Thionophosphorochloridate, O,O-Dimethyl Thiophosphoric Acid Chloride, O,O-Dimethyl Thiophosphoryl Chloride, O,O-Dimethylthionophosphoryl Chloride
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO2PS/c1-4-6(3,7)5-2/h1-2H3
SMIL COP(=S)(Cl)OC
IUPAC navn Klor-dimethoxy-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 160.56
Formel vægt 159.9515