Få mere at vide
Dimethylchlorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10234914 5 g Glasflaske 5g
10753995 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10234914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426140050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 813-77-4 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 813-77-4
Molekylær formel C2H6ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 144.49
MDL nummer MFCD00117904
InChI nøgle NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phosphorochloridate, dimethyl chlorophosphate, phosphorochloridic acid, dimethyl ester, methyl phosphorochloridate, dimethylchlorophosphate, dimethyl chlorophosphonate, chlorodimethoxyphosphine oxide, chlorodimethylphosphate, dimethyl_chlorophosphate, pubchem19321
PubChem CID 101863
SMIL COP(Cl)(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl chlorophosphate
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 80°C (25.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2POCl
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.34
IUPAC navn dimethylphosphorchloridat
Formel vægt 144.49
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl chlorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.