Få mere at vide
Dimethylcarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Carbonate |
| CAS | 616-38-6 |
| Molekylær formel | C3 H6 O3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)OC |
| IUPAC navn | Dimethylcarbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.0779 |
| Formel vægt | 90.0317 |