Få mere at vide
Dimethylcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30388510
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30388510 100 g
1 options
Artikelnummer. 30388510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD446705100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Carbonate
CAS 616-38-6
Molekylær formel C3 H6 O3
Mængde 100 g
Synonym Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
SMIL COC(=O)OC
IUPAC navn Dimethylcarbonat
Molekylvægt (g/mol) 90.0779
Formel vægt 90.0317