Få mere at vide
Dimethylcarbonat, 99%
Artikelnummer. 11464444
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464444 100 g 100g
11474444 500 g 500g
11484444 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13104.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Dimethylcarbonat bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og betragtes som en erstatning for opløsningsmiddel som methylethylketon, tert-butylacetat og parachlorbenzotrifluorid. Det er involveret som et mellemprodukt i fremstillingen af diphenylcarbonat, som igen bruges som et nøgleråmateriale til syntesen af Bisphenol-A-polycarbonat. Det bruges også som et 'grønt' methyleringsmiddel involveret i methylering af anilin, phenoler og carboxylsyrer. Det kan bruges som et brændstoftilsætningsstof på grund af dets høje iltindhold. Den finder også applikationer relateret til superkondensatorer og lithiumbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylcarbonat bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og betragtes som en erstatning for opløsningsmidler som methylethylketon, tert-butylacetat og parachlorbenzotrifluorid. Det er involveret som et mellemprodukt i fremstillingen af diphenylcarbonat, som igen bruges som et nøgleråmateriale til syntesen af Bisphenol-A-polycarbonat. Det bruges også som en′ grøn′ methyleringsmiddel involveret i methyleringen af anilin, phenoler og carboxylsyrer. Det kan bruges som et brændstoftilsætningsstof på grund af dets høje iltindhold. Den finder også applikationer relateret til superkondensatorer og lithiumbatterier.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-38-6
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00008420
InChI nøgle IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC navn dimethylcarbonat
SMIL COC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Carbonate
Smeltepunkt ∽4°C
Tæthed 1.070
Kogepunkt 90°C
Flammepunkt 16°C (61°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.368
Mængde 100 g
FN nummer UN1161
Beilstein 635821
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3241
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether; Immiscible with water.
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl carbonate