Få mere at vide
Dimethylcarbonat, 99%
Artikelnummer. 10192330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192330 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10365700 500 g Glasflaske 500g
10689824 1 kg Glasflaske 1kg
10013423 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10192330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116120025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-38-6
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00008420
InChI nøgle IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC navn dimethylcarbonat
SMIL COC(=O)OC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Dimethyl carbonate
Smeltepunkt 2,0 °C til 4,0 °C
Tæthed 1.0690g/mL
Kogepunkt 90,0 °C
Flammepunkt 18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CO
Brydningsindeks 1,3672 til 1,3692
Mængde 2.5 kg
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Merck Index 15, 3263
Specifik vægtfylde 1.069
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 139 g/L. Andre opløseligheder: opløselig i alle proportioner med organiske alkoholer, opløselig i alle proportioner med estere og ketoner, blandelig med syrer og alkalier
Viskositet 0,625 mPa (20 °C)
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Mention de danger
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.