Få mere at vide
Dimethyl carbonate, 99%
Artikelnummer. 10013423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10013423
Brand: Thermo Scientific Acros 116120100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-38-6
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00008420
InChI nøgle IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC navn dimethylcarbonat
SMIL COC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl carbonate
Smeltepunkt 2.0°C to 4.0°C
Tæthed 1.0690g/mL
Kogepunkt 90.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3O)2CO
Brydningsindeks 1.3672 to 1.3692
Mængde 10 kg
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Merck Index 15, 3263
Specifik vægtfylde 1.069
Opløselighedsinformation Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viskositet 0.625 mPa.s (20°C)
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.