Få mere at vide
Dimethylcarbonat, 99+%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 10483360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
10483360 1 L AcroSeal™ Glasflaske
13198473 100 mL AcroSeal™ Glasflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 DKK
    1121.65 DKK / 1 L
    Spare 878.35 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-38-6
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00008420
InChI nøgle IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC navn dimethylcarbonat
SMIL COC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl carbonate
Navn note Extra Dry
Smeltepunkt 2,0 °C til 4,0 °C
Farve Brun til hvid
Tæthed 1.0690g/mL
Kogepunkt 90,0 °C
Flammepunkt 18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CO
Brydningsindeks 1,3672 til 1,3692
Mængde 1 L
Merck Index 15, 3263
Specifik vægtfylde 1.069
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 139 g/L. Andre opløseligheder: opløselig i alle proportioner med organiske alkoholer, opløselig i alle proportioner med estere og ketoner, blandelig med syrer og alkalier
Viskositet 0,625 mPa (20 °C)
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.