Få mere at vide
Dimethylbromomalonat, 90%, tech.
Artikelnummer. 10257420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10257420 5 mL Glasflaske 5ml
10073600 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10257420 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 305190050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 868-26-8
Molekylær formel C5H7BrO4
Molekylvægt (g/mol) 211.02
MDL nummer MFCD00025865
InChI nøgle NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
PubChem CID 70087
IUPAC navn dimethyl-2-brompropandioat
SMIL COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethyl bromomalonate
Navn note tech., 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 105 °C til 108 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Brydningsindeks 1,4610 til 1,465
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.6
Formel vægt 211.02
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske