Få mere at vide
Dimethyl bromomalonate, 90%, tech.
Artikelnummer. 10073600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 10073600
Brand: Thermo Scientific Acros 305190250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-26-8
Molekylær formel C5H7BrO4
Molekylvægt (g/mol) 211.02
MDL nummer MFCD00025865
InChI nøgle NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
PubChem CID 70087
IUPAC navn dimethyl-2-brompropandioat
SMIL COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl bromomalonate
Navn note tech., 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 105°C to 108°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Brydningsindeks 1.4610 to 1.465
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.6
Formel vægt 211.02
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl bromomalonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dimethyl bromomalonate