Få mere at vide
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426036
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16426036 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16426036 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY128854
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
CAS 792-74-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMF : 2 mg/mL (7.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (7.40 mM; ultrasonic and heat to 60°C)
SMIL COC(C1=CC=C(C2=CC=C(C(OC)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Formel vægt 270.28
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation