Få mere at vide
Dimethyl Azelate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Azelate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 216.1362 |