Få mere at vide
Dimethyl azelate, 97%
Artikelnummer. 15409069
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409069 5 g 5g
15419069 25 g 25g
15429069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17458.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1732-10-1 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1732-10-1
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.28
MDL nummer MFCD00025898
InChI nøgle DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
PubChem CID 15612
SMIL COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl azelate
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 1.007
Kogepunkt 156°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3OOC(CH2)7COOCH3
Brydningsindeks 1.437
Mængde 5 g
Beilstein 1710125
Merck Index 14,905
IUPAC navn 1,9-dimethylnonandioat
Formel vægt 216.28
Procent renhed 97%