Få mere at vide
Dimethyl aminomalonate hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 10210213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10210213 5 g Glasflaske 5g
10735413 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10210213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16115-80-3 | C5H10ClNO4 | 183.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16115-80-3
Molekylær formel C5H10ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 183.59
MDL nummer MFCD00038880
InChI nøgle QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminomalonate hydrochloride, dimethyl aminomalonate hydrochloride, dimethyl aminomalonate hcl, aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride, 1,3-dimethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, dimethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, acmc-1bp9z, 2-amino-malonic acid dimethyl ester hydrochloride, 2-aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734846
IUPAC navn dimethyl-2-aminopropandioat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Smeltepunkt 155°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH(CO2CH3)2·HCl
Mængde 5 g
Formel vægt 183.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller