Få mere at vide
Dimethylallylfosfonat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl allylphosphonate |
| Kogepunkt | 41 °C til 42 °C (0,5 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1756526 |
| Formel vægt | 150.12 |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | Teknisk |