Få mere at vide
Dimethyl allylphosphonate, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10514151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10514151 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10514151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 757-54-0
Molekylær formel C5H11O3P
Molekylvægt (g/mol) 150.114
MDL nummer MFCD00014951
InChI nøgle ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
IUPAC navn 3-dimethoxyphosphorylprop-1-ene
SMIL COP(=O)(CC=C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl allylphosphonate
Navn note 97%
Farve Colorless
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Formel vægt 150.11
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid