Få mere at vide
Dimethylallylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30379456
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30379456 5 g
1 options
Artikelnummer. 30379456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4599605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Allylmalonate
CAS 40637-56-7
Molekylær formel C8H12O4
Mængde 5 g
Synonym Dimethyl 2-Allylmalonate, Dimethyl 2-(Prop-2-enyl)propane-1,3-dioate, 4,4-Bis(carboxymethoxy)-1-butene, Dimethyl 2-(2-propenyl)malonate, 2-propenylpropanedioic Acid Dimethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMIL COC(C(C(OC)=O)CC=C)=O
IUPAC navn dimethyl 2-allylmalonat
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.07