Få mere at vide
Dimethyl adipimidate dihydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11338475
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338475 10 g 10g
11328475 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10515.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14620-72-5 | C8H18Cl2N2O2 | 245.144 g/mol
Dimethyladipimidat dihydrochlorid blev brugt som et tværbindingsreagens i undersøgelsen af rhodopsin i får fotoreceptor membran
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane
Solubility
Hydrolyses in water.
Notes
Moisture Sensitive.Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from moisture, water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14620-72-5
Molekylær formel C8H18Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 245.144
MDL nummer MFCD00012573
InChI nøgle IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipimidate dihydrochloride, unii-who0f998gm, who0f998gm, adipimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, dimethyl adipimidate hcl, dmai, acmc-209tig, bicl300, dimethyladipimidate dihydrochloride
PubChem CID 12876176
IUPAC navn dimethyl hexanediimidate;dihydrochloride
SMIL COC(=N)CCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Smeltepunkt ∽215°C (decomposition)
Mængde 10 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyses in water.
Formel vægt 245.15
Procent renhed 97%