Få mere at vide
Dimethyladipat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10143770
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-93-0
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00008469
InChI nøgle UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC navn dimethylhexandioat
SMIL COC(=O)CCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl adipate
Navn note 99+%
Surhed 0.01% max. (as adipic acid)
Smeltepunkt 8.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 109.0°C to 110.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Brydningsindeks 1.4270 to 1.4290
Mængde 500 g
Beilstein 02, 652
Merck Index 10, 151
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols,carbon tetrachloride,,acetic acid
Viskositet 5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl adipate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /