Få mere at vide
Dimethyl adipate, 99%
Artikelnummer. 11454667
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454667 250 g 250g
11344489 50 g 50g
11444667 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21174.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Dimethyladipat bruges i kosmetik (i blødgørende midler og hudpleje). Det fungerer som en kosmetisk blødgører. Det bruges også i agrokemikalier og farvestoffer samt en forløber til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere tjener det som et polymermellemprodukt. Ud over dette anvendes det som opløsningsmiddel til malingfjerning og harpiks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyladipat anvendes i kosmetik (i blødgørende midler og hudpleje). Det fungerer som en kosmetisk blødgører. Det bruges også i agrokemikalier og farvestoffer samt en forløber til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere tjener det som et polymermellemprodukt. Ud over dette anvendes det som opløsningsmiddel til malingfjerning og harpiks.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer og ether. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-93-0
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.196
MDL nummer MFCD00008469
InChI nøgle UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC navn dimethylhexandioat
SMIL COC(=O)CCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl adipate
Smeltepunkt 8°C
Tæthed 1.063
Kogepunkt 109°C to 110°C (14 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.428
Mængde 250 g
Beilstein 1707443
Merck Index 14,162
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%