Få mere at vide
Dimethyl acetylsuccinate, 96%
Artikelnummer. 11447106
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447106 500 g 500g
11437106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25423.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10420-33-4 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10420-33-4
Molekylær formel C8H12O5
Molekylvægt (g/mol) 188.18
MDL nummer MFCD00008448
InChI nøgle XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
PubChem CID 112039
IUPAC navn dimethyl-2-acetylbutandioat
SMIL COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl acetylsuccinate
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 129°C to 134°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 500 g
Formel vægt 188.18
Procent renhed 96%