Få mere at vide
Dimethyl acetylmethylphosphonate, 97%
Artikelnummer. 11350094
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350094 5 g 5g
11360094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00537.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.113 g/mol
Dimethylacetylmethylphosphonat er et reagens, der bruges sammen med tosylazid i en one-pot alkynylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylacetylmethylphosphonat er et reagens, der bruges sammen med
tosylazid i en one-pot alkynylering af aldehyder.
Opløselighed Vanskelig at blande
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4202-14-6
Molekylær formel C5H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 166.113
MDL nummer MFCD00008769
InChI nøgle UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC navn 1-dimethoxyphosphorylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl acetylmethylphosphonate
Tæthed 1.202
Kogepunkt 121°C to 123°C (11 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 5 g
Beilstein 1766218
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 166.12
Procent renhed 97%