Få mere at vide
Dimethylacetylendicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470293
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470293 500 g 500g
11450293 25 g 25g
11460293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11437.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Det virker som en hæmmer af oxidativ phosphorylering. Det bruges også i den farmaceutiske og elektroniske industri. Det bruges i organisk syntese. Det fungerer også som et mellemprodukt i kemisk forskning. Det bruges også i Diels-Alder Reaction.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det virker som en hæmmer af oxidativ phosphorylering. Det bruges også i den farmaceutiske og elektroniske industri. Det bruges i organisk syntese. Det fungerer også som et mellemprodukt i kemisk forskning. Det bruges også i Diels-Alder Reaction.
Opløselighed Det er uopløseligt i vand
, men opløseligt i ethanol, ethylether, CCl4, blandbart med organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, Stærke reduktionsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-42-5
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00008456
InChI nøgle VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
IUPAC navn dimethylbut-2-ynedioat
SMIL COC(=O)C#CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl acetylenedicarboxylate
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.156
Kogepunkt 95°C to 98°C (19 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lineær formel CH3O2CC≡CCO2CH3
Brydningsindeks 1.448
Mængde 500 g
FN nummer UN1760
Beilstein 607063
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation It is insoluble in water but soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,miscible with organic solvents.
Formel vægt 142.11
Procent renhed 98%